Learn More
Fisherbrand™ Frascos de boca ancha de HDPE estancos
Frascos translúcidos y rígidos
Marca: Fisherbrand™ 300121-0004
Includes: Tapones de rosca de polipropileno
Descripción
Frascos translúcidos y rígidos
- A prueba de fugas†
- Índice de uso de temperatura superior a LDPE— de hasta 120 °C (248 °F) durante periodos cortos y de 110 °C (230 °F) durante el uso ininterrumpido
- Temperatura de fragilidad a -100 °C (-148 °F)
- Los frascos se pueden esterilizar mediante radiación, EtO o procedimientos químicos
- No esterilizables en autoclave
Especificaciones
125 ml | |
4,2 oz | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
38mm | |
Sí | |
Ancha | |
Polipropileno | |
Rosca |
125 ml | |
Translúcido | |
No estéril | |
CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912 | |
Esterilizable en autoclave | |
Frasco de boca ancha a prueba de fugas | |
38 mm |