Learn More
Fisherbrand™ Tubos para microcentrífuga con pestaña de bloqueo con polipropileno Snap-Cap™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11706467 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Natural
Surtido
Capacidad (métrico):
0.6mL
1,5 ml
2 ml
RCF máx.:
25000 xG
26000 xG
30000 xG
Envase:
Bolsa
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 500
Código de producto. 11706467
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las tapas de bloqueo cómodas y perforables encajan en su lugar con una sola mano
  • Tubos de polipropileno con parte superior plana
  • Ideal para aplicaciones de manipulación de muestras, incluidas la centrifugación, ebullición y congelación de muestras, así como para la incubación y el almacenamiento
  • Con marcas de graduación para la estimación del volumen
  • Sin ARNasa ni ADNasa
Las centrífugas que desarrollan calor excesivo pueden dañar este tubo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa/ADNasa
Material del cierre Polipropileno
Esterilizables en autoclave
Capacidad (métrico) 1,5 ml
Color Natural
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Ideal para aplicaciones de manipulación de muestras, incluidas la centrifugación, ebullición y congelación de muestras, así como para la incubación y el almacenamiento
Envase Bolsa
Tipo de tapón A presión
RCF máx. 26000 xG
Graduaciones 0,1 ml