Learn More
Fisherbrand™ Tubos para microcentrífuga siliconizados con poca adherencia
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Esterilidad:
No estéril
Capacidad (métrico):
0.6mL
1,5 ml
2 ml
Tipo de tapón:
A presión
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 500
Descripción
La tapa Snap-Cap™ proporciona un sellado seguro, incluso durante periodos prolongados—
- Fabricados con polipropileno duradero y resistente a productos químicos
- El tubo de 0,6 ml se gradúa en incrementos de 0,2 ml; el tubo de 1,5 ml, en incrementos de 0,5 ml con una graduación adicional de 0,1 y 2,0 ml de tamaño, en incrementos de 0,5 ml
- Diseñado para su uso en aplicaciones críticas en las que la recuperación inmediata de muestras es importante
- Admite velocidades de hasta 30 000 x G.
- Recomendado para uso de congelador a centrífuga
- Esterilizables en autoclave hasta 120 °C y admiten temperaturas de congelación de hasta -80 °C
- Sin ADNasa ni ARNasa
Información de órdenes
Los tubos no estériles se suministran en envases a granel. Los tubos estériles (de color natural) se suministran en envases individuales.
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de tapón | Tapones a presión |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Capacidad (métrico) | 0.6mL |
| Color | Natural |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones críticas en las que la recuperación de muestras al instante es importante |
| Envase | A granel |
| Esterilidad | No estéril |
| Graduated | Sí |
| Tipo de tapón | A presión |
| Mostrar más |