Learn More
Fisherbrand™ Barras de agitación magnética
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Cantidad:
12
18
Forma:
Octogonal
Poligonal
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 12
Descripción
Los surtidos de barras de agitación vienen en una caja de almacenamiento práctica.Las barras de agitación magnéticas Fisherbrand™ contienen imanes Alnico encapsulados en PTFE y se suministran en varios tamaños.
- Elija entre las diferentes formas: octagonal, cilíndrica, poligonal, micro, de huevo o Spinplus™
- Revestimiento de baja fricción de PTFE con aprobación de la FDA y Clase VI de la Farmacopea Estadounidense; duradero e inerte
- Fabricados en una instalación conforme a ISO 9001:2008 con certificación de SGS
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2008 |
| Color | Blanco |
| Incluye | Dos de los siguientes tamaños: 9,9 × 5,8 mm (0,39 × 0,23 pulgadas), 15,24 × 5,8 mm (0,6 × 0,23 pulgadas), 19,8 × 6,8 mm (0,78 × 0.27 pulgadas), 24,89 × 7,8 mm (0,98 × 0,31 pulgadas), 29,9 × 7,8 mm (1,18 × 0,31 pulgadas), 39,87 × 7,8 mm (1,57 × 0,31 pulgadas), 48,26 × 7,8 mm (1,9 × 0,31 pulgadas), 59,9 × 7,8 mm (2,36 × 0,31 pulgadas) y 79,75 × 9,9 mm (3,14 × 0,39 pulgadas). |
| Recubrimiento | PTFE |
| Diámetro (métrico) | 5.8 mm, 6.9 mm, 7.9 mm, 9.9 mm |
| Longitud (métrico) | 9.9 mm, 15.2 mm, 19.8 mm, 30 mm, 39.9 mm, 48.3 mm, 59.9 mm, 79.8 mm |
| Material | Imán Alnico |
| Cantidad | 18 |
| Forma | Poligonal |
| Mostrar más |