Learn More
Fisherbrand™ Barras de agitación magnética
Código de producto. 11716408 Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Cantidad:
12
18
Forma:
Octogonal
Poligonal
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 12
Código de producto. 11716408
Marca: Fisherbrand™ 0477599
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los surtidos de barras de agitación vienen en una caja de almacenamiento práctica. Las barras de agitación magnéticas Fisherbrand™ contienen imanes Alnico encapsulados en PTFE y se suministran en varios tamaños.
Los surtidos de barras de agitación vienen en una caja de almacenamiento práctica.Las barras de agitación magnéticas Fisherbrand™ contienen imanes Alnico encapsulados en PTFE y se suministran en varios tamaños.
  • Elija entre las diferentes formas: octagonal, cilíndrica, poligonal, micro, de huevo o Spinplus™
  • Revestimiento de baja fricción de PTFE con aprobación de la FDA y Clase VI de la Farmacopea Estadounidense; duradero e inerte
  • Fabricados en una instalación conforme a ISO 9001:2008 con certificación de SGS
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2008
Color Blanco
Incluye Dos de los siguientes tamaños: 12,7 ×7,8 mm (0,5 × 0,31 pulgadas), 16 × 7,8 mm (0,63 ×0,31 pulgadas), 25,4 ×9,65 mm (1 × 0,38 pulgadas), 38,1 × 9,65 mm (1,5 × 0,38 pulgadas), 50,8 × 9,65 mm (2 × 0,38 pulgadas) y 63,5 × 9,65 mm (2,5 × 0,38 pulgadas).
Recubrimiento PTFE
Diámetro (métrico) 7.9 mm, 9.7 mm
Longitud (métrico) 12.7 mm, 16 mm, 25.4 mm, 38 mm, 51 mm, 63.5 mm
Material Imán Alnico
Cantidad 12
Forma Octogonal
Tipo Barra de agitación