Learn More
Fisherbrand™ Puntas de pipeta Maxi
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17838983 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
152 mm
161 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 250
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
17838983 152 mm paquete de 250
11947754 161 mm paquete de 200
11957754 152 mm paquete de 100
3 options
Código de producto. 17838983
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para su uso con micropipetas de volumen grande
  • Diseñado para la transferencia de volúmenes grandes de muestras
  • La tecnología de moldeo avanzada garantiza que las puntas son rectas
  • Opción alternativa a las pipetas serológicas
  • No estériles; certificadas por un laboratorio independiente como libres de ARNasa, ADNasa, ADN y pirógenos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 1 a 10 ml
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (métrico) 152 mm
Formato A granel
Estilo de punta Macro
Para utilizar con (equipo) Fisherbrand II, Thermo Scientific
Línea de productos Maxi