Learn More
Fisherbrand™ Microsondas
Seis sondas de acero inoxidable para electrónica, disección, inspección, soldadura, encolado y micromanipulación
Marca: Fisherbrand™ 3310
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Seis sondas de acero inoxidable para electrónica, disección, inspección, soldadura, encolado y micromanipulación
Excelente para enganchar muelles pequeños, empaquetar columnas, limpiar piezas en miniatura y soldar tableros. La soldadura no se pega a las sondas.
- Las puntas se rectifican a mano para mejorar la precisión.
- Esmerilado de precisión, altamente pulidas y templadas para una larga vida útil
Información de órdenes
El paquete incluye una unidad de cada una de las seis formas que se muestran en la foto.
Especificaciones
Microsonda | |
Perfectas para aplicaciones de laboratorio como colocación de muestras bajo un microscopio, disección, inspección, soldadura, encolado y cualquier micromanipulación en el laboratorio | |
Aguja | |
15,2cm |
Acero inoxidable | |
Seis sondas de acero inoxidable, maletín de transporte | |
6 pulg |