Learn More
Fisherbrand™ Piezas de repuesto de la minicentrífuga
55.59 EUR hasta el 2025-07-11
Use el código promocional "25721" para aplicar la oferta.
Descripción
- Para su uso con la minicentrífuga Fisherbrand™
Especificaciones
2 tubos de 8 tiras de 0,2 ml para rotor de minicentrífuga SnapSpin | |
Piezas de repuesto para minicentrífuga Fisherbrand™ | |
Minicentrífuga Fisherbrand |
Policarbonato | |
2 tubos de 8 tiras de 0,2 ml | |
No esterilizable en autoclave |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora -
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
Título del producto
Fisherbrand™ Piezas de repuesto de la minicentrífuga > Descripción: 2 tubos de 8 tiras de 0,2 ml para rotor de minicentrífuga SnapSpin
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido