Learn More
Fisherbrand™ Recipientes multiuso para almacenamiento de muestras
Inertes a la mayoría de productos químicos, incluidos el formaldehído, los ácidos débiles y todas las bases
Marca: Fisherbrand™
32.87 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21887" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.25000kg
Descripción
Los recipientes multiuso para muestras Fisherbrand™ se han diseñado para la recogida, el transporte y el almacenamiento de muestras líquidas y secas; no estériles. Inertes a la mayoría de productos químicos, incluidos formaldehído, ácidos débiles y todas las bases.
- Resisten la congelación y la ebullición
- Apilables para un almacenamiento compacto
- Algunos recipientes concretos son esterilizables en autoclave (consulte la tabla de pedidos); las tapas no son esterilizables en autoclave
- Estilo bajo/ancho
- Estilo alto/estrecho
- Graduado
Especificaciones
Recipiente para muestras | |
Bajo/ancho | |
237 mL | |
Translúcido | |
2,20 in |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
8 oz | |
LDPE | |
9,49 cm | |
5,60 cm |