Learn More
Fisherbrand™ Frascos de recogida de muestras sobre el terreno de boca estrecha
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Descripción
Includes
Tapones de rosca de polipropileno
Envasados a granel para facilitar el muestreo, transporte y almacenamiento de líquidos
- HDPE para ofrecer una excelente resistencia química
- Rígidos y translúcidos
- Ideales para recogida de muestras sobre el terreno
Ventajas de Greener Choice
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Energía renovable
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 500 ml (17 oz) |
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Capacidad (imperial) | 17 oz |
Color | Translúcido |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Acabado del cuello | 28 |
Certificaciones/conformidad | CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912 |
Closure Included | Sí |
Boca | Estrecha |
Tipo de producto | Frasco de recogida de muestras sobre el terreno de boca estrecha |
Mostrar más |
Título del producto
Fisherbrand™ Frascos de recogida de muestras sobre el terreno de boca estrecha >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido