Learn More
Fisherbrand™ Nichrome Inoculating Needles with Handles
Available in two needle gauges
10.00€
Especificaciones
Longitud (imperial) | 3,93 pulg |
---|---|
Longitud (métrico) | 10 cm |
Material | Nichrome |
Tipo de producto | Aguja de inoculación |
Longitud del mango (imperial) | 7,25 in |
Código de producto | Marca | Grosor | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Grosor | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15228979
|
Fisherbrand™
14956100 |
26 G |
10.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Consist of a straight wire fixed into an aluminum handle
- Handle is 7.25 in. long (18.4cm) and has a tapered end
- Wire is 100mm long
Especificaciones
3,93 pulg | |
Nichrome | |
7,25 in | |
Mango de aluminio |
10 cm | |
Aguja de inoculación | |
18,4 cm |