Learn More
Fisherbrand™ Tenazas de arco de níquel
Diseñadas con componentes de níquel 200 de alta calidad, estas tenazas tienen buenas propiedades mecánicas y una excelente resistencia a numerosos entornos corrosivos.
43.85€ - 1370.00€
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11562692
|
Fisherbrand™
3050 |
152 mm |
1370.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11563492
|
Fisherbrand™
3051 |
200 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
Descripción
- Tenazas de arco de laboratorio, níquel 200 (99,6 % de contenido mínimo de níquel), acabado brillante
- Fabricadas con níquel 200, que es níquel forjado comercialmente puro (99,6 %)
- Presentan buenas propiedades mecánicas y una excelente resistencia a muchos entornos corrosivos
- Ofrecen conductividad eléctrica y térmica, bajo contenido de gas y presión baja de vapor
Especificaciones
Níquel | |
1 unidad |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Tenazas de arco de níquel