Learn More
Fisherbrand™ Torundas de algodón no estériles
Utilice estas torundas de algodón para numerosas aplicaciones. Las torundas de algodón no estériles Fisherbrand™ están disponibles en diferentes tamaños.
131.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Torundas de algodón |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Cantidad | Peso (imperial) | Peso (métrico) | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Peso (imperial) | Peso (métrico) | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15810000
|
Fisherbrand™
22456883 |
2000/caja | 3,75 lb | 0,004 kg | Grande |
131.00€
paquete de 2000 |
Fecha estimada de envío: 16-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Utilice estas torundas de algodón para numerosas aplicaciones. Las torundas de algodón no estériles Fisherbrand™ están disponibles en diferentes tamaños.
- Tamaño y forma uniformes
- Fabricadas con algodón puro, natural y blanqueado para ofrecer una mayor absorbencia
- Disponibles en tamaño mediano, grande, extra grande y a granel
Información de órdenes
Para la versión estéril de 22-456-880, pida 22-456-885.
Especificaciones
Torundas de algodón | |
No estéril |