Learn More
Fisherbrand™ Black Phenolic PolyCone Cap
Produktkod. 11528172 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Acabado del cuello:
20-400
28-400
Förpackningsstorlek
paquete de 576
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11528172
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Forms an exceptionally tight seal and offers a good chemical barrier. Fisherbrand™ Black Phenolic PolyCone Caps are crack resistant.
PolyCone Lined Phenolic Caps form an exceptionally tight seal and offer a good chemical barrier. This liner molds itself around the sealing areas of the finish as the cap is screwed on, virtually eliminating leakage, evaporation, contamination, binding and backing off. Great for everything from liquids, to soaps, to macro-invertebrates.
  • Liner molds itself around sealing areas of the finish as the cap is screwed on, virtually eliminating leakage, evaporation, contamination, binding and backing off
  • Great for everything from liquids, to soaps, to macro-invertebrates
Specifikationer
Color Negro
Material Resina fenólica
N.º por caja 576 Cs.
Envase Packed in 48 bags of 12
Cantidad 576EA/Cs.
Material de revestimiento PolyCone
Acabado del cuello 20-400
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Forma Forma redonda
Tipo de producto Screw Cap
Para utilizar con (equipo) Frasco
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.