Learn More
Fisherbrand™ Rotuladores indelebles
Código de producto. p-3205440 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Negro
Rojo
Varios
Verde
Cantidad:
12/paq.
6 paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. 17377629
Marca: Fisherbrand™ 6101923
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Escriben en todas las superficies
Los bolígrafos marcadores permanentes Fisherbrand™ escriben en vidrio, película, madera, plástico, metal, caucho y porcelana. Ideales para marcar bolsas de muestras, microscopios o portaobjetos fotográficos, instrumental de vidrio de laboratorio y mucho más. Escriben en todas las superficies.
  • Produzca líneas precisas y ultrafinas de 0,3 mm de ancho
  • La tinta permanente, impermeable y a prueba de golpes, se seca casi al instante
  • El tapón hermético evita que se seque y garantiza la escritura instantánea incluso después de un almacenamiento prolongado
  • Su única pata larga de acero inoxidable permite escribir con precisión en un espacio reducido
Información de órdenes
El surtido incluye seis bolígrafos de color negro opaco, dos de color rojo vívido, dos de color azul y dos de color verde
Especificaciones
Estilo de punta 0.3 mm Ultra Fine
Tipo de producto Marcador permanente
Color Varios
Material Acero inoxidable
Incluye Bolígrafos con tapón de cierre: seis negros opacos, dos rojos vivo, dos azules y dos verdes
Para utilizar con (aplicación) Bolígrafos marcadores ideales para muestras de laboratorio, portaobjetos de microscopio, portaobjetos fotográficos, vasos de precipitados de vidrio y de plástico y bolsas de muestras de plástico
Cantidad 12/paq.
Anchura de la línea (métrico) 0,3mm