Learn More
Fisherbrand™ pH Test Paper Rolls
General purpose pH papers in efficient 15 ft. rolls
64.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Convenient dispenser allows to select the right amount of pH paper for each application, highly accurate and well suited for most applications |
---|---|
Requisitos de almacenamiento | Temperatura ambiente |
Tipo | pH Test Paper |
Código de producto | Marca | Intervalo de pH | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de pH | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17785738
|
Fisherbrand™
13640507 |
De 0 a 14 | 100 Tests/Roll, 700 Total |
64.00€
paquete de 700 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
General purpose pH papers in efficient 15 ft. rolls
- Convenient dispenser allows you to select the right amount of pH paper for each application
- Easy-to-use—Dip paper in solution to be tested and match to color chart immediately
- Highly accurate and well suited for most applications
- Each SKU is packed in box of five clear plastic dispensers
- Cat. No. 13-640-507 is a pH paper testing set that includes shrink wrapped pack of seven dispensers (one of each SKU)
Información de órdenes
15 ft. Roll provides about 100 tests.
Especificaciones
Convenient dispenser allows to select the right amount of pH paper for each application, highly accurate and well suited for most applications | |
Temperatura ambiente | |
pH Test Paper |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ pH Test Paper Rolls