Learn More
Fisherbrand™ Plastic Centrifuge Bottles with Caps Código de producto.: 17818247
Añadir a la cesta
Fisherbrand™ Plastic Centrifuge Bottles with Caps
Código de producto. 17818247
500 mL, Screw cap, Clear, Polycarbonate
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
Incluye:
Noryl sealing cap
Screw cap
Color:
Clear
Translucent
Material:
Polipropileno
Polycarbonate
Código de producto. 17818247
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Durable polypropylene or polycarbonate bottles.
Durable polypropylene or polycarbonate bottles
  • Available with standard caps for low-speed work and sealing caps for high-speed applications
  • Wide-mouth design for easy filling and decanting Autoclavable to 121°C (248°F)
Especificaciones
Capacidad 16 oz., 500 mL
Capacidad (métrico) 500 mL
Capacidad (imperial) 16 oz
Color Clear
Diámetro (imperial) 2,4 in
Incluye Screw cap
Material Polycarbonate
Longitud (métrico) 169mm
Esterilidad No estéril
Intervalo de temperatura (métrico) -135 to +135°C
Esterilizables en autoclave Autoclavable (121°C)
Desechables Single-use
Graduated Sí
Fuerza máx. 8250 g (RCF)
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Tipo de producto Frasco para centrífuga
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 61 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Título del producto
Fisherbrand™ Plastic Centrifuge Bottles with Caps >