Learn More
Fisherbrand™ Plastic Centrifuge Bottles with Caps
Código de producto. 17898237 Tienda Fisherbrand Productos
250 mL, Noryl sealing cap, Translucent, Polipropileno
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
Incluye:
Noryl sealing cap
Screw cap
Color:
Clear
Translucent
Material:
Polipropileno
Polycarbonate
Durable polypropylene or polycarbonate bottles.
Durable polypropylene or polycarbonate bottles
  • Available with standard caps for low-speed work and sealing caps for high-speed applications
  • Wide-mouth design for easy filling and decanting Autoclavable to 121°C (248°F)
Especificaciones
Capacidad 8 oz., 250 mL
Capacidad (métrico) 250 mL
Capacidad (imperial) 8 oz
Color Translucent
Diámetro (imperial) 2.3 in.
Incluye Noryl sealing cap
Material Polipropileno
Longitud (métrico) 129mm
Esterilidad No estéril
Intervalo de temperatura (métrico) 0 to 135°C
Esterilizables en autoclave Autoclavable (121°C)
Desechables Single-use
Graduated Sí
Fuerza máx. 27500 g (RCF)
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Tipo de producto Frasco para centrífuga
Material del cierre Noryl
Diámetro (métrico) 59 mm
Tipo de tapón Noryl Sealing Cap
Dispensación a través del tapón No
Título del producto
Fisherbrand™ Plastic Centrifuge Bottles with Caps >