Learn More
Fisherbrand™ Bolsas de residuos de riesgo biológico HD esterilizables en autoclave esterilizable en autoclave
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Fuerte y resistente a las fugas
- Impreso con el símbolo de riesgo biológico y texto en inglés y español
- Se suministra con cierre de lazo giratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tapón | Amarre por torsión |
| Color | Transparente con impresión en rojo |
| Dimensiones (L x An) | 30 x 24 in (76 x 61 cm) |
| Longitud (métrico) | 76 cm |
| Anchura (métrico) | 61 cm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Incluye | Símbolo de riesgo biológico y texto en inglés y español |
| Anchura (imperial) | 24 in |
| Longitud (imperial) | 30 in |
| Grosor | 1,50 mil |
| Mostrar más |