Learn More
Fisherbrand™ Bolsas de residuos de riesgo biológico HD esterilizables en autoclave esterilizable en autoclave
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Rojo con estampado negro
Transparente con impresión en rojo
Dimensiones (L x An):
12 x 8 in (30 x 20 cm)
23 x 19 in (58 x 48 cm)
24 x 12 in (61 x 30 cm)
30 x 24 in (76 x 61 cm)
36 x 24 in (91 x 61 cm)
Grosor:
1,25 mil
1,50 mil
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 200
Descripción
Fuerte y resistente a las fugas
- Impreso con el símbolo de riesgo biológico y texto en inglés y español
- Se suministra con cierre de lazo giratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tapón | Amarre por torsión |
| Color | Transparente con impresión en rojo |
| Dimensiones (L x An) | 24 x 12 in (61 x 30 cm) |
| Longitud (métrico) | 61 cm |
| Anchura (métrico) | 30 cm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Incluye | Símbolo de riesgo biológico y texto en inglés y español |
| Anchura (imperial) | 12 in |
| Longitud (imperial) | 24 in |
| Grosor | 1,50 mil |
| Mostrar más |