Learn More
Fisherbrand™ Polyethylene Sample Vials with Hinged Cap
For general-purpose use.
77.00€ - 90.40€
Especificaciones
Material | LDPE, Polietileno |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Uso general |
Incluye | Tapón con bisagras |
Tipo | Vial |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Volumen (imperial) | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Volumen (imperial) | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
16428115
|
Fisherbrand™
|
0,5 in | 1 dr | 2,5 ml |
77.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17206904
|
Fisherbrand™
|
0.86 in. | 2.75 dr. | 7 mL |
90.40€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
For general-purpose use.
- Durable, lightweight polyethylene
- Unbreakable
- Withstand temperatures to 80°C (176°F)
- Snap-top hinged lids cannot be lost and provide tight friction fit
Especificaciones
LDPE, Polietileno | |
Uso general | |
Tapón con bisagras | |
Vial |