Descripción
Calibrated To Contain/To Deliver at 20°C
- Probetas transparentes con graduaciones moldeadas de gran tamaño
- Fácil lectura
- Grandes bases redondas que cuentan con estrías para ofrecer refuerzo y estabilidad
- Boquilla de vertido de grandes dimensiones; el tamaño de 10 ml tiene una parte superior cónica para facilitar el llenado y el vertido
- No humectantes
- Resistentes a sustancias químicas, al calor y a los impactos
- Ventana transparente
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Material | PMP |
| Calibración | Para contener y verter |
| Graduaciones | 20 ml |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Subdivisión | 20 ml |
| Base Type | Circular |
| Tipo | Probeta graduada |