Learn More
Fisherbrand™ Bolsas de residuos esterilizables en autoclave: normales
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Rojo
Transparente
Dimensiones (L x An):
10 x 10 in
12 x 8 in (30 x 20 cm)
19 x 14 in (48 x 36 cm)
23 x 19 in (58 x 48 cm)
24 x 12 in (61 x 30 cm)
25 x 38 cm (10 x 15 pulgadas)
30 x 24 in (76 x 61 cm)
30 x 25 cm (12 x 10 pulgadas)
35 x 25 in (89 x 64 cm)
36 x 24 in (91 x 61 cm)
48 x 37 in. (122 x 94 cm)
Capacidad (imperial):
2 a 3 galones.
3 a 4 galones.
44 gal
De 1 a 2 gal
De 13 a 16 gal
De 45 a 52 l (12-14 gal.)
De 7 a 10 gal
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
paquete de 200
Descripción
Bolsas de estilo sencillo
- Temperatura máxima, 140° Cmáx (285° F); para uso en 134° Cmáx (274° F)
- 2 mil de grosor
- Se suministra con tapones de ventilación de vapor elásticos esterilizables en autoclave
Compliance
Los gráficos en los estilos impresos cumplen con OSHA™ estándar 29CFR1910.1030.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | OSHA, 29 CFR1910.1030 |
| Tipo de tapón | Elástico |
| Capacidad (imperial) | De 1 a 2 gal |
| Color | Transparente |
| Dimensiones (L x An) | 10 x 10 in |
| Longitud (métrico) | 25 cm |
| Anchura (métrico) | 25 cm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Anchura (imperial) | 10 in |
| Longitud (imperial) | 10 in |
| Mostrar más |