Description
Bolsas de estilo sencillo
- Temperatura máxima, 140° Cmáx (285° F); para uso en 134° Cmáx (274° F)
- 2 mil de grosor
- Se suministra con tapones de ventilación de vapor elásticos esterilizables en autoclave
Compliance
Los gráficos en los estilos impresos cumplen con OSHA™ estándar 29CFR1910.1030.
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | OSHA, 29 CFR1910.1030 |
| Tipo de tapón | Elástico |
| Capacidad (imperial) | De 7 a 10 gal |
| Color | Rojo |
| Dimensiones (L x An) | 23 x 19 in (58 x 48 cm) |
| Longitud (métrico) | 58 cm |
| Anchura (métrico) | 48 cm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Anchura (imperial) | 19 in |
| Longitud (imperial) | 23 in |
| Show More |