Descripción
La fabricación con estrías permite apilar sin unión
- Reborde especial antigoteo
- La base permite que el vaso de precipitados se asiente plano durante el uso
- Graduados en ml y oz.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Altamente resistente a ácidos fuertes, disolventes orgánicos y otros reactivos de laboratorio comunes |
| Incluye | Boquilla |
| Incrementos | 5 mL |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Desechables | Sí |
| Graduated | Sí |