Learn More
Fisherbrand™ Embudos Büchner de porcelana con placas perforadas fijas
Código de producto. 17892336 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
320 mL
Diámetro del disco (métrico):
90 mm
Diámetro de la placa (métrico):
100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro del disco (métrico) Diámetro de la placa (métrico) unitSize
17892336 320 mL 90 mm 100 mm cada uno
1 options
Código de producto. 17892336
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para aplicaciones de filtración por succión
  • Esterilizable en autoclave
  • Muy resistente a los ataques químicos
  • Sin funda
  • Acristalado por dentro y por fuera, excepto por el reborde.
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 10.5cm
Capacidad (métrico) 320 mL
Material Porcelana
Altura (métrico) 16 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro de la placa (métrico) 100 mm
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de filtración por succión
Diámetro del disco (métrico) 90 mm
Incluye Placa perforada fija
Cantidad Cada
Grosor de pared 4.5mm
Peso (métrico) 0.41kg
Tipo de producto Embudo Büchner