Learn More
Fisherbrand™ Cubiertas de crisoles de porcelana
Código de producto. 13419709 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
30 mm
40mm
44mm
53mm
60mm
75mm
87mm
99 mm
115mm
Diámetro interior (métrico):
26 mm
34 mm
38 mm
45 mm
54 mm
66 mm
77 mm
90 mm
105 mm
Altura (métrico):
5 mm
5,5mm
6mm
7mm
8mm
8 mm
9mm
Grosor (métrico):
1,75mm
1,75 mm
1,9mm
2,3mm
2,5mm
2,75mm
2,75 mm
3 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Diámetro interior (métrico) Altura (métrico) Grosor (métrico) unitSize
13419709 30 mm 26 mm 5 mm 1,75 mm paquete de 6
13439709 40mm 34 mm 5,5mm 1,75mm paquete de 6
13429709 44mm 38 mm 6mm 1,9mm paquete de 6
13449709 53mm 45 mm 7mm 2,3mm paquete de 6
13469709 75mm 66 mm 7mm 2,5mm paquete de 6
13459709 60mm 54 mm 7mm 2,5mm paquete de 6
13479709 87mm 77 mm 8mm 2,75mm paquete de 6
13499709 115mm 105 mm 9mm 3 mm paquete de 6
13489709 99 mm 90 mm 8 mm 2,75 mm paquete de 6
9 options
Código de producto. 13419709
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
For use with Fisherbrand High- and Wide-Form Porcelain Crucibles.
Para usar con crisoles de porcelana de perfil alto y de perfil ancho Fisherbrand
  • Interior y exterior acristalados, excepto en la superficie exterior del fondo
  • Con mango perforado
  • Se recomienda absolutamente que los índices de calentamiento y enfriamiento no superen los 200 °C por hora ni la temperatura máxima de uso de 1100 °C
Especificaciones
Descripción Con mango perforado
Diámetro interior (métrico) 26 mm
Material Porcelana
Acabado Glazed
Para utilizar con (aplicación) Uso con crisol de porcelana de perfil alto y de perfil ancho Fisherbrand
Temperatura máxima 1150 °C
Grosor (métrico) 1,75 mm
Peso (métrico) 6g
Diámetro exterior (métrico) 30 mm
Altura (métrico) 5 mm
Product Type Cubierta de crisol