Learn More
Fisherbrand™ Cubiertas de crisoles de porcelana
Código de producto. 13479709 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
30 mm
40mm
44mm
53mm
60mm
75mm
87mm
99 mm
115mm
Diámetro interior (métrico):
26 mm
34 mm
38 mm
45 mm
54 mm
66 mm
77 mm
90 mm
105 mm
Altura (métrico):
5 mm
5,5mm
6mm
7mm
8mm
8 mm
9mm
Grosor (métrico):
1,75mm
1,75 mm
1,9mm
2,3mm
2,5mm
2,75mm
2,75 mm
3 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. 13479709
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
For use with Fisherbrand High- and Wide-Form Porcelain Crucibles.
Para usar con crisoles de porcelana de perfil alto y de perfil ancho Fisherbrand
  • Interior y exterior acristalados, excepto en la superficie exterior del fondo
  • Con mango perforado
  • Se recomienda absolutamente que los índices de calentamiento y enfriamiento no superen los 200 °C por hora ni la temperatura máxima de uso de 1100 °C
Especificaciones
Descripción Con mango perforado
Diámetro interior (métrico) 77 mm
Material Porcelana
Acabado Acristalado
Para utilizar con (aplicación) Uso con crisol de porcelana de perfil alto y de perfil ancho Fisherbrand
Temperatura máxima 1150 °C
Grosor (métrico) 2,75mm
Peso (métrico) 56 g
Diámetro exterior (métrico) 87mm
Altura (métrico) 8mm
Product Type Cubierta de crisol