Learn More
Fisherbrand™ Cubiertas de crisoles de porcelana
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
30 mm
40mm
44mm
53mm
60mm
75mm
87mm
99 mm
115mm
Diámetro interior (métrico):
26 mm
34 mm
38 mm
45 mm
54 mm
66 mm
77 mm
90 mm
105 mm
Altura (métrico):
5 mm
5,5mm
6mm
7mm
8mm
8 mm
9mm
Grosor (métrico):
1,75mm
1,75 mm
1,9mm
2,3mm
2,5mm
2,75mm
2,75 mm
3 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Descripción
Para usar con crisoles de porcelana de perfil alto y de perfil ancho Fisherbrand
- Interior y exterior acristalados, excepto en la superficie exterior del fondo
- Con mango perforado
- Se recomienda absolutamente que los índices de calentamiento y enfriamiento no superen los 200 °C por hora ni la temperatura máxima de uso de 1100 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Con mango perforado |
| Diámetro interior (métrico) | 90 mm |
| Material | Porcelana |
| Acabado | Glazed |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso con crisol de porcelana de perfil alto y de perfil ancho Fisherbrand |
| Temperatura máxima | 1150 °C |
| Grosor (métrico) | 2,75 mm |
| Peso (métrico) | 76g |
| Diámetro exterior (métrico) | 99 mm |
| Altura (métrico) | 8 mm |
| Mostrar más |