Learn More
Fisherbrand™ Placas de evaporación de porcelana
Descripción
Forma profunda con tapa
- Fondo redondo
- Acristalado por dentro y por fuera, excepto por el reborde.
- Altamente resistente a los productos químicos
- Resisten temperaturas de hasta 1150 °C (2102 °F)
- Sin funda
Especificaciones
Forma redonda | |
Porcelana | |
Placa de evaporación | |
Acristalado | |
1150 °C | |
30 mm | |
2,95 in |
70 ml | |
Forma redonda | |
Procesos de evaporación y de incineración | |
2102 °F | |
2 mm | |
1,18 in | |
75 mm |