Descripción
Los tapones a presión de parte superior plana proporcionan un sello fiable y hermético incluso con ebullición prolongada
Capacidad: 1,5 ml
- Polipropileno de alta claridad
- Graduados en marcas de 0,1 y 0,25 ml
- Aptos para fuerzas de hasta 30 000 × g
- Tapas de fácil apertura con punto de inserción de aguja y área de marcado texturizada
- Área de etiquetado en el exterior del tubo
- Interior muy pulidos que garantizan la recuperación máxima de la muestra
- Escala de temperatura de - 80 °C a + 121 °C
- Se adaptan a todos los rotores estándar
- Apirógenas
- Esterilizables en autoclave a 121 °C, 15 psi durante 15 minutos
Información de órdenes
Disponibles en ocho colores o en envases de diferentes colores.
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de tapón | Tapón a presión con parte superior plana |
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa/ADNasa |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Capacidad (métrico) | 1,5 ml |
| Color | Naranja |
| Material | Polipropileno |
| Incluye | Punto de inserción de la aguja |
| Tipo de etiqueta | Área de etiquetado |
| Esterilidad | No estéril |
| Graduated | Sí |
| Mostrar más |