Learn More
Fisherbrand™ Tubos de microcentrífuga de alta calidad: 1.5 ml
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4908606 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Lavanda
Naranja
Natural
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Color unitSize
12330343 Rojo paquete de 500
15537741 Natural paquete de 500
12370343 Amarillo paquete de 500
12300343 Naranja paquete de 500
12350343 Lavanda paquete de 500
5 options
Código de producto. 12330343
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Disponibles en ocho colores o en envases de diferentes colores.
Los tapones a presión de parte superior plana proporcionan un sello fiable y hermético incluso con ebullición prolongada
Capacidad: 1,5 ml
  • Polipropileno de alta claridad
  • Graduados en marcas de 0,1 y 0,25 ml
  • Aptos para fuerzas de hasta 30 000 × g
  • Tapas de fácil apertura con punto de inserción de aguja y área de marcado texturizada
  • Área de etiquetado en el exterior del tubo
  • Interior muy pulidos que garantizan la recuperación máxima de la muestra
  • Escala de temperatura de - 80 °C a + 121 °C
  • Se adaptan a todos los rotores estándar
  • Apirógenas
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C, 15 psi durante 15 minutos
Información de órdenes
Disponibles en ocho colores o en envases de diferentes colores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Estilo de tapón Tapón a presión con parte superior plana
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa/ADNasa
Esterilizables en autoclave
Capacidad (métrico) 1,5 ml
Color Rojo
Material Polipropileno
Incluye Punto de inserción de la aguja
Tipo de etiqueta Área de etiquetado
Esterilidad No estéril
Graduated Sí
Tipo de tapón Tapón a presión plano
RCF máx. 30000 xG
Diámetro (métrico) 10,8mm
Longitud (métrico) 40,6mm