Learn More
Fisherbrand™ Tubos para microcentrífuga de alta calidad: 2.0 ml
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11393613 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Naranja
Natural
Rojo
Surtido
Verde
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. 11393613
Edge
Los tapones a presión de parte superior plana proporcionan un sello fiable y hermético incluso con ebullición prolongada
Capacidad de 2,0 ml
  • Polipropileno de alta claridad
  • Graduados en incrementos de 0,25 ml
  • Aptos para fuerzas de hasta 30 000 × g
  • Tapas de fácil apertura con punto de inserción de aguja y área de marcado texturizada
  • Área de etiquetado en el exterior del tubo
  • Interior muy pulidos que garantizan la recuperación máxima de la muestra
  • Intervalo de temperaturas de -80 a +121 °C
  • Se adaptan a todos los rotores estándar
  • Apirógenas
  • Esterilizable en autoclave a 121 °C/15 psi durante 15 minutos
Información de órdenes
Disponibles en ocho colores o en envases de diferentes colores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Estilo de tapón Tapón a presión con parte superior plana
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa/ADNasa
Esterilizables en autoclave
Capacidad (métrico) 2mL
Color Natural
Material Polipropileno
Incluye Punto de inserción de la aguja
Tipo de etiqueta Área de etiquetado
Graduated Sí
Tipo de tapón Tapón a presión plano
RCF máx. 30000xG
Diámetro (métrico) 11mm
Longitud (métrico) 40,6mm