Learn More
Fisherbrand™ Puntas de carga de gel MultiFlex Premium Plus
Ideal para electroforesis en gel
45.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) | De 0,5 to 200 μl |
---|---|
Longitud (imperial) | 3,26 in |
Longitud (métrico) | 8,3cm |
Para utilizar con (aplicación) | Electroforesis en gel |
Estilo de punta | Carga de gel |
Código de producto | Marca | Estilo de punta | Envase | Forma | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Estilo de punta | Envase | Forma | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10028064
|
Fisherbrand™
|
Carga de gel | Bolsas de 1.000 | Redondo |
45.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Description
Ideal para electroforesis en gel
- Acceda fácilmente al fondo de recipientes estrechos y pocillos de gel
- Ajuste universal
- Marcas graduadas para comprobaciones rápidas de volumen
- Certificación como material libre de ARNasa, ADNasa y ADN humano
- Se recomiendan puntas redondas de 0,57 mm de diámetro externo para cargar geles de ≥0,6 mm de grosor; ideales para geles 2-D y SDS-PAGE.
- Se recomiendan puntas planas para geles de hasta 0,4 mm de grosor
- Utilice puntas planas de 0,37 mm de diámetro externo para geles de secuenciación PAGE de 0,4 mm de grosor; puntas planas de 0,17 mm para geles de secuenciación de ADN de 0,2 mm
Puntas MultiFlex
- Volumen de 0,5 a 200 μl
- Compatible para pipetas de nivel de investigación
- 83 mm de longitud
- Graduación de 5 μl
Specifications
De 0,5 to 200 μl | |
8,3cm | |
Carga de gel | |
5 μl |
3,26 in | |
Electroforesis en gel | |
Sí |