Learn More
Fisherbrand™ Toallitas prehumedecidas
La mezcla de poliéster y celulosa es suave y sin pelusa; no rayará superficies ni se separará como toallitas de papel.
17.95€ - 41.65€
Especificaciones
Longitud (imperial) | 9 in |
---|---|
Longitud (métrico) | 22,8 cm |
Anchura (imperial) | 6 in |
Anchura (métrico) | 15,2 cm |
Material | Poliéster Celulosa |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Solución de saturación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Solución de saturación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11744346
|
Fisherbrand™
90023-30 |
Clean-Wipes™ secas | En seco |
23.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
12972780
|
Fisherbrand™
90023-31 |
Toallitas DI prehumedecidas Clean-Wipes™ | 100 % de agua desionizada pura |
18.30€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11734346
|
Fisherbrand™
2060 |
Toallitas DI prehumedecidas Clean-Wipes™ | 100 % de agua desionizada pura | N/A | ||||||
11754346
|
Fisherbrand™
90007-96 |
Toallitas IPA prehumedecidas Clean-Wipes™ | Alcohol isopropílico 70 % puro de grado reactivo y 30 % de agua desionizada |
41.65€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Las toallitas prehumedecidas Fisherbrand&Trade; son ideales para la limpieza de piezas ópticas, instrumental de vidrio, electrodos, cubetas y microscopios. Toallitas de tela no tejida disponibles secas o prehumedecidas con 100 % de agua desionizada pura o una mezcla de 70 % de alcohol isopropílico puro de calidad reactiva y 30 % de agua desionizada.
- La mezcla de celulosa y poliéster es suave y sin pelusas; no rayan las superficies ni se deshacen como las toallitas de papel
- Su recipiente, que se puede cerrar, dispensa toallitas individuales, lo que elimina la contaminación por polvo y suciedad
Información de órdenes
Envases de 100 toallitas por cartucho de polietileno
Especificaciones
9 in | |
6 in | |
Poliéster Celulosa | |
Para la limpieza de piezas ópticas, instrumental de vidrio, electrodos, cubetas y microscopios. | |
No estéril |
22,8 cm | |
15,2 cm | |
22,8 x 15,2 cm (9 x 6 in) | |
Para la limpieza de piezas ópticas, instrumental de vidrio, electrodos, cubetas y microscopios |