Learn More
Hellma™ Cubetas de celda estándar de cuarzo, sílice y vidrio
Código de producto. 10340721
Click to view available options
Trayectoria óptica:
1 mm
5 mm
10 mm
10 mm
Material:
Cuarzo Suprasil
Cuarzo Suprasil 300
Vidrio UV cercano
Cantidad:
2/paq
Unidad
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 10340721
Marca: Hellma™ 1001046
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Fitted PTFE covers or tapered PTFE stoppers, except 14-385-906A and -902A, which come with glass cover plates
Gracias a su estabilidad, máxima precisión y fiabilidad, cuando se utilizan para mediciones de absorbancia, las cubetas Hellma™ funcionan excepcionalmente bien en una amplia gama de áreas del laboratorio.
  • Probadas y comprobadas durante décadas, se han utilizado en innumerables aplicaciones
  • Máxima precisión en términos de longitud de trayectoria óptica y paralelismo
  • Temperatura y resistencia química elevadas debido a la unión térmica de componentes individuales
  • Superficie plana única de las ventanas ópticas de 0,001 mm
  • El diseño optimizado para la función con bordes y esquinas biselados protege contra el riesgo de daños causados por la división y ayuda a los usuarios con su trabajo diario
Especificaciones
Tipo Macrocelda 100-QX
Descripción 2 ventanas
Capacidad (métrico) 3500 μl
Material Cuarzo Suprasil
Anchura (métrico) interior 9,5mm
Incluye Cubierta de PTFE
Cantidad Unidad
Trayectoria óptica 10 mm
Wavelength Range De 200 nm a 3500 nm
Altura (métrico) 45mm
Anchura (métrico) 12,5mm