Learn More
Hellma™ Cubetas de celda estándar de cuarzo, sílice y vidrio
Click to view available options
Trayectoria óptica:
1 mm
5 mm
10 mm
10 mm
Material:
Cuarzo Suprasil
Cuarzo Suprasil 300
Vidrio UV cercano
Cantidad:
2/paq
Unidad
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Descripción
Includes
Fitted PTFE covers or tapered PTFE stoppers, except 14-385-906A and -902A, which come with glass cover plates
- Quartz - high UV transmission and low thermal expansion
- Glass - used in the visible range of the spectrum
- Low values of refractive index and dispertion
- Good resistance to chemicals
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio UV cercano |
| Cantidad | 2/paq |
| Trayectoria óptica | 10 mm |