Learn More
Hellma™ Cubetas de celda estándar de cuarzo, sílice y vidrio
Click to view available options
Trayectoria óptica:
1 mm
5 mm
10 mm
10 mm
Material:
Cuarzo Suprasil
Cuarzo Suprasil 300
Vidrio UV cercano
Cantidad:
2/paq
Unidad
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Descripción
Includes
Fitted PTFE covers or tapered PTFE stoppers, except 14-385-906A and -902A, which come with glass cover plates
Cubeta de alta precisión
• Volumen de 0,35 a 35mL
• Cuarzo suprasil QS o vidrio óptico especial OS
• Cubeta de cuarzo Suprasil QS
• Alta resistencia química
• Cubeta de alta precisión con tapón de PTFE
• Cubeta de cuarzo QS
• Volumen de 0,35 a 35mL
• Cuarzo suprasil QS o vidrio óptico especial OS
• Cubeta de cuarzo Suprasil QS
• Alta resistencia química
• Cubeta de alta precisión con tapón de PTFE
• Cubeta de cuarzo QS
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Cuarzo Suprasil |
| Incluye | Glass Cover |
| Cantidad | Unidad |
| Trayectoria óptica | 1 mm |