Learn More
Fisherbrand™ Vasos de precipitados de vidrio de perfil bajo de uso intensivo reutilizables Código de producto.: 16505840
Añadir a la cesta
Fisherbrand™ Vasos de precipitados de vidrio de perfil bajo de uso intensivo reutilizables
Código de producto. 16505840
250 ml
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
No se recomienda su uso en placas calefactoras donde existan gradientes térmicos significativos debido a la falta de agitación del contenido o a la ausencia de un control de temperatura.
Código de producto. 16505840
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
No se recomienda su uso en placas calefactoras donde existan gradientes térmicos significativos debido a la falta de agitación del contenido o a la ausencia de un control de temperatura.
Boquilla diseñada para un rendimiento óptimo
Los vasos de precipitados de vidrio de perfil bajo y alta resistencia reutilizables Fisherbrand™ cuentan con una construcción sólida ideal para soportar golpes mecánicos y otras aplicaciones agresivas. La boquilla está diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo.
  • Paredes gruesas y uniformes
  • Borde superior mecanizado uniformemente con grosor de pared adicional
  • Área de marcado de acabado mate duradero
  • Escala graduada en blanco
Compliance
Diseñada según los requisitos de la especificación ASTM™ E 960, tipo II.
Especificaciones
Exactitud ±5%
Capacidad (imperial) 8,45 oz
Descripción Vaso de precipitados
Diámetro exterior (imperial) 2,63 in
Diámetro exterior (métrico) 6,7 cm
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (aplicación) Resistencia mecánica y durabilidad excelentes, seguridad avanzada cuando se usa en condiciones extremas, como el lavado mecanizado y la manipulación brusca
Intervalo de graduación De 25 a 200 ml
Altura (imperial) 3,62 in
Altura (métrico) 9,2 cm
Incluye Boquilla
Incrementos 25 ml
Tipo de etiqueta Marcado con acabado mate
Cantidad 12/paquete
Tipo Vaso de precipitados
Desechables No
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad USP, ASTM E438, ASTM E960
Scale Báscula doble
Título del producto
Fisherbrand™ Vasos de precipitados de vidrio de perfil bajo de uso intensivo reutilizables >