Learn More
Fisherbrand™ Botellas de medios de vidrio ámbar reutilizables
294.67 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21932" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21932" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
100 mL
1000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Descripción
Los frascos para medios de vidrio ámbar reutilizables Fisherbrand™ con tapón cuentan con una práctica boca ancha, graduaciones mejoradas y un anillo de vertido de polipropileno. Incluyen anillo de vertido de polipropileno reemplazable, transparente (natural) y sin goteo.
- Con zona de rotulación permanente en esmalte blanco
- Rosca de tornillo GL 45
- Sin septum
- Esterilizable en autoclave (hasta 140 °C)
- Vidrio ámbar de borosilicato
- Tapón de polipropileno
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 1000 mL |
Color | Ámbar |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de medios y reactivos, líquidos de retención y dispensación, almacenamiento químico |
Incluye | Tapón de rosca, anillo de vertido |
Material | Vidrio de borosilicato (3.3) |
N.º por caja | 10/Caja |
Color de tornillo | Azul |
Material de tornillo | Polipropileno |
Esterilidad | No estéril |
Color del tapón | Azul |