Learn More
Fisherbrand™ Frascos de medios de vidrio reutilizables con tapón
Código de producto. 15416123
5000 ml
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
1000 ml
100 ml
20000 ml
2000 mL
250 ml
5000 ml
500 ml
Incluyen anillo de vertido de polipropileno reemplazable, transparente (natural) y sin goteo
Utilice estos frascos para medios de vidrio para una gran variedad de aplicaciones generales de laboratorio. Los frascos para medios de vidrio reutilizables Fisherbrand™ con tapón cuentan con una práctica boca ancha, graduaciones mejoradas y un anillo de vertido de polipropileno. Incluyen anillo de vertido de polipropileno reemplazable, transparente (natural) y sin goteo.
  • Con zona de rotulación permanente en esmalte blanco
  • Rosca de tornillo GL 45
  • Sin septum
  • Esterilizable en autoclave (hasta 140 °C)
  • Vidrio de borosilicato
  • Tapón de polipropileno
Información de órdenes
Los frascos de 2000 ml y posteriores se suministran en cajas de 1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 169,07 oz, 5000 ml
Capacidad (métrico) 5000 ml
Capacidad (imperial) 169,07 oz
Color Natural
Diámetro (imperial) 7,1 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 1,18 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 30 mm
Incluye Anillo de vertido de polipropileno transparente y sin goteo
Material De cristal
N.º por caja 1
Cantidad Caja de 1
Esterilidad No estéril
Color del tapón Azul
Graduaciones De 1000 a 4000 ml
Closure Included Sí
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated Sí
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 330 mm
Tipo de producto Frasco para medios de cultivo
Altura (imperial) 12,9 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón GL45
Diámetro (métrico) 181 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Título del producto
Fisherbrand™ Frascos de medios de vidrio reutilizables con tapón >