Learn More
Fisherbrand™ Frascos de medios de vidrio reutilizables con tapón
46.95 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21752" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21752" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad:
169,07 oz, 5000 ml
17 oz, 500 ml
2000 ml
3,3 oz, 100 ml
33,8 oz, 1000 ml
338,1 oz, 10000 ml
676.3 oz., 20000 mL
8,45 oz, 250 ml
Altura (métrico):
100 mm
138 mm
176 mm
225 mm
260 mm
330 mm
410 mm
510 mm
Diámetro interior del cuello (métrico):
30 mm
30mm
30 mm
Descripción
Utilice estos frascos para medios de vidrio para una gran variedad de aplicaciones generales de laboratorio. Los frascos para medios de vidrio reutilizables Fisherbrand™ con tapón cuentan con una práctica boca ancha, graduaciones mejoradas y un anillo de vertido de polipropileno. Incluyen anillo de vertido de polipropileno reemplazable, transparente (natural) y sin goteo.
- Zona de rotulación en esmalte blanco permanente
- Rosca GL45
- Sin septum
- Esterilización en autoclave (140 °C)
- Vidrio de borosilicato
- Tapón de polipropileno
Información de órdenes
Los frascos de 2000 ml y posteriores se suministran en cajas de 1.
Especificaciones
Capacidad | 17 oz, 500 ml |
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Capacidad (imperial) | 17 oz |
Color | Natural |
Diámetro (imperial) | 3,3 in |
Diámetro interior del cuello (imperial) | 1,18 in |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 30 mm |
Incluye | Anillo de vertido de polipropileno transparente y sin goteo |
Material | Vidrio |
Esterilidad | No estéril |