Learn More
Fisherbrand™ Erlenmeyer de boca estrecha de vidrio y reutilizables
El contorno exterior largo y cónico minimiza el desconchado
Marca: Fisherbrand™ SPFS26500-2000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los matraces Erlenmeyer de boca estrecha de vidrio reutilizables Fisherbrand™ resultan útiles para la medición y mezcla de soluciones cuando no se necesita un alto grado de precisión. El contorno exterior largo y cónico minimiza el desconchado.
- Parte superior mecanizada con acabado redondo
- Cuerpo de paredes gruesas
- Área de rotulación de esmalte cerámico blanco
Compliance
Diseñados según los requisitos de la especificación E1404, tipo 1, clase 1 de ASTM™
Especificaciones
Caucho | |
6,33 in | |
Vidrio de borosilicato | |
100 ml | |
27,5 cm | |
Marcado de esmalte cerámico con acabado mate | |
Estrecha | |
10 |
Estilo de parte superior: Mecanizado de alta resistencia con báscula de capacidad | |
2000 ml | |
De 600 a 2000 ml | |
10,82 in | |
1 | |
No | |
160mm |
Título del producto
Fisherbrand™ Erlenmeyer de boca estrecha de vidrio y reutilizables > 2000 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido