Learn More
Fisherbrand™ Matraces Erlenmeyer de boca ancha de vidrio y reutilizables
Alta resistencia al calor, productos químicos e impactos mecánicos
Especificaciones
| Descripción | Estilo de parte superior: Mecanizado de alta resistencia con báscula de capacidad |
|---|---|
| Material | Vidrio de borosilicato |
| N.º de posiciones | 1 |
| Superficie de escritura | Marcado de esmalte cerámico con acabado mate |
| Desechables | No |
Descripción
Los matraces Erlenmeyer de boca ancha de vidrio reutilizables Fisherbrand™ ofrecen una construcción resistente de vidrio de borosilicato con un acabado de parte superior mecanizada y de alta resistencia. Alta resistencia al calor, a los productos químicos y a los impactos mecánicos.
- La escala de capacidad mide el volumen aproximado
- El área de rotulación de cerámica con acabado mate permite que se pueda escribir y borrar con facilidad
Compliance
- Diseñado según los requisitos de la especificación E 1404, tipo I, clase 2 de ASTM™
Especificaciones
| Estilo de parte superior: Mecanizado de alta resistencia con báscula de capacidad | |
| 1 | |
| No |
| Vidrio de borosilicato | |
| Marcado de esmalte cerámico con acabado mate | |
| Ancho |