Learn More
Fisherbrand™ Extractores de polietileno reutilizables
Código de producto. p-166335 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud del mango (métrico):
1,8 m
Longitud del mango (imperial):
6 ft
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16572440
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
500mL beakers with long handles for removing samples from large tanks.
Vasos de precipitados de 500 ml con asas largas para extraer muestras de depósitos grandes.
  • Polietileno ligero y duradero
  • El vaso de precipitados graduado dispone de boquillas de vertido dobles para facilitar el funcionamiento con la mano izquierda o derecha
  • El mango tiene un extremo de fácil agarre para una manipulación segura en condiciones adversas
Información de órdenes
Tamaños de penetrador adicionales disponibles. Para realizar su pedido, póngase en contacto con su representante de servicio al cliente de Fisher Scientific.
Especificaciones
Tipo de producto Cacillo
Material HDPE
Capacidad (métrico) 500 mL
Para utilizar con (aplicación) Para retirar muestras de depósitos grandes
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 78,5 x 5 x 4,25 in (199,4 x 12,7 x 10,79 cm)
Altura (imperial) 4,25 pulg
Altura (métrico) 10,79 cm
Longitud (imperial) 78,5 in
Longitud del mango (imperial) 6 ft
Longitud (métrico) 199,4 cm
Longitud del mango (métrico) 1,8 m
Anchura (imperial) 5 in
Anchura (métrico) 12,7 cm