Learn More
Fisherbrand™ RNase-Free Disposable Pellet Pestles
Envasado individual para garantizar la pureza
76.00€ - 122.57€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Color Azul
Capacidad (imperial) 0,05 oz
Capacidad (métrico) 1,5 ml
Material Polipropileno
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Incluye Capacidad (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Incluye Capacidad (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
16339635
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
12141368
Con tubo 0,05 oz
122.57€
paquete de 100
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
13236679
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
12141364
Sin tubo 0,05 oz
76.00€
paquete de 100
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Envasado individual para garantizar la pureza
  • RNase, DNase and Pyrogen-free
  • Volume: 1.5mL
Especificaciones
Especificaciones
0,05 oz
Polipropileno
Sí
1,5 ml
Azul
1,5 ml
Pellet Pestle
2,75 in
70mm
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Fisherbrand™ RNase-Free Disposable Pellet Pestles