Learn More
Bel-Art™ Anillos de plomo redondos con revestimiento de vinilo Vikem™
Código de producto. 11377174 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
15,9 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
11377174 15,9 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11377174
Marca: Bel-Art™ F183070010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Protege y estabiliza el material de vidrio caro. Anillos de plomo redondos Bel Art™; con revestimiento de vinilo Vikem™; son seguros para su uso con instrumental de vidrio de laboratorio frágil.
Protege y estabiliza el material de vidrio caro. Anillos de plomo redondos Bel Art™; con revestimiento de vinilo Vikem™; son seguros para su uso con instrumental de vidrio de laboratorio frágil.
  • Estabilice los vasos sumergidos en baños de agua
  • Reduzca la flotación, la rotura y los derrames químicos
  • Resistentes a sustancias químicas
  • No ralla los matraces
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Rojo brillante
Admite Flasks (250 to 1000 mL)
Material Plomo
Posiciones 1
Forma Ring
Apilables Yes, When Empty
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Matraz de 250 a 1000 ml
Longitud (métrico) 89 mm
Diámetro interior (imperial) 2 pulg
Diámetro exterior (imperial) 3,5 in
Diámetro exterior (métrico) 8,9 cm
Peso (imperial) 1 lb
Peso (métrico) 454 g
Tipo de producto Accesorio
Diámetro interior (métrico) 5,1 cm
Estantes None
Altura (métrico) 15,9 mm
Anchura (métrico) 89 mm