Learn More
Fisherbrand™ Frascos de lavado con etiqueta de seguridad Código de producto.: 10022564
Añadir a la cesta
Fisherbrand™ Frascos de lavado con etiqueta de seguridad
Código de producto. 10022564 Tienda SP Scienceware Productos
500 ml, Acetona
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
Para utilizar con (aplicación):
Acetona
Agua desionizada
Agua destilada
Etanol
Isopropanol
Tolueno
Código de producto. 10022564
Marca: Fisherbrand™ F116460622
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluyen símbolos y códigos del Departamento de Transporte (DOT) y de la Asociación Nacional de Protección contra incendios (NFPA). Los frascos de lavado con etiqueta de seguridad Bel Art™ también incluyen número CAS (Chemical Abstract Service, servicio de informes de productos químicos), símbolos de equipo de protección e información de los órganos afectados para que su lugar de trabajo sea más seguro.
Incluye símbolos y códigos del Departamento de Transporte (DOT) y de la Asociación Nacional de Protección contra incendios (NFPA). Los frascos de lavado con etiqueta de seguridad Fisherbrand™ también incluyen número CAS (Chemical Abstract Service, servicio de informes de productos químicos), símbolos de equipo de protección e información de los órganos afectados.
  • Frascos impresos de fácil lectura
  • Frasco de boca ancha de 53 mm para facilitar el llenado
  • Disolvente resistente de LDPE translúcido; el hipoclorito sódico es de LDPE blanco que proteger de la luz entre 230 y 450 nm; el tolueno es un frasco de LDPE rojo
  • Tapones de polipropileno
  • Proporciona conformidad con los requisitos de OSHA descritos en la norma de comunicación de peligros 29 CFR 1910.1200
  • Utilice únicamente con disolventes compatibles con LDPE
Información de órdenes
Disponibles en cajas de seis, todos con la misma etiqueta, o en surtido de seis frascos: un frasco de 500 ml por unidad de acetona, etanol, isopropanol, metanol, tolueno y agua.
Especificaciones
Capacidad 17 oz, 500 ml
Capacidad (métrico) 500 ml
Capacidad (imperial) 17 oz
Color Natural
Para utilizar con (aplicación) Acetona
Material Polietileno
Esterilidad No estéril
Color del tapón Rojo
Certificaciones/conformidad OSHA 29 CFR 1910.1200
Closure Included Sí
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Desechables Reutilizable
Graduated No
Boca Ancha
Forma Cilíndrico
Tipo de producto Frasco lavador
Chemical Label Acetona
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 53 mm
Tipo de tapón Tapón de polipropileno
Dispensación a través del tapón Sí
Título del producto
Fisherbrand™ Frascos de lavado con etiqueta de seguridad >