Learn More
Fisherbrand™ Self-Adhesive Label Tape
All-purpose—even sticks to plastics during autoclaving.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.18140kg
Descripción
All-purpose—even sticks to plastics during autoclaving
- Se adhiere a vidrio, plástico, papel y madera de -23° a +121 °C
- Ideal para su uso en autoclaves, refrigeradores, ultracongeladores, esterilizadores e incubadoras
- Se pueden marcar fácilmente con lápiz, bolígrafo y con la mayoría de marcadores
- Se elimina sin residuos
- Resistente al aceite, agua y ácido
Especificaciones
Autoadhesivo | |
Cinta | |
Autoclave, refrigerador/congelador, esterilizador, incubadora | |
1 unidad | |
De -23 °C a +121 °C | |
60 yd | |
1 in |
Blanco | |
Cinta de marcado autoadhesiva | |
Solo cinta de marcado | |
De -9 F a 250 °F | |
60 yd x 1 pulg. | |
55 m | |
25,4 mm (3 pulg.) de diámetro interno |