Learn More
Fisherbrand™ Self-Adhesive Label Tape
All-purpose—even sticks to plastics during autoclaving.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.90720kg
Includes: Este es un kit con cinta de marcado y dispensador.
Descripción
All-purpose—even sticks to plastics during autoclaving
- Se adhiere a vidrio, plástico, papel y madera de -23° a +121 °C
- Ideal para su uso en autoclaves, refrigeradores, ultracongeladores, esterilizadores e incubadoras
- Se pueden marcar fácilmente con lápiz, bolígrafo y con la mayoría de marcadores
- Se elimina sin residuos
- Resistente al aceite, agua y ácido
Especificaciones
Autoadhesivo | |
Cinta | |
Autoclave, refrigerador/congelador, esterilizador, incubadora | |
1 unidad | |
De -23 °C a +121 °C | |
14 yd | |
0,75 in |
Blanco | |
Cinta de marcado autoadhesiva | |
Cinta y dispensador | |
De -9 F a 250 °F | |
14 yd x 0,75 pulg. | |
13 m | |
25,4 mm (1 pulg.) de diámetro interno |